Documenti fondamentali
G001419
HPLC Analysis of Vitamins, Fat Soluble (D2 and D3), on Discovery® HS C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery HS C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 3 μm particles (569252-U)
mobile phase: 100% acetonitrile
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each analyte
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)