569250-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® HS C18, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3.2 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
- A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: This study developed a robust RP-HPLC method to determine molnupiravir in various nanoformulations, showcasing its potential application in permeability studies and ensuring drug stability (Reçber et al., 2022) (Reçber et al., 2022).
- Analysis of terizidone in plasma using HPLC-UV method and its application in a pharmacokinetic study of patients with drug-resistant tuberculosis.: This research presented an HPLC-UV method for analyzing terizidone in plasma, facilitating its use in pharmacokinetic studies of patients with drug-resistant tuberculosis (Mulubwa and Mugabo, 2018) (Mulubwa and Mugabo, 2018).
- Optimization of LC method for the quantification of doxorubicin in plasma and urine samples in view of pharmacokinetic, biomedical and drug monitoring therapy studies.: The study optimized an LC method for quantifying doxorubicin in plasma and urine, crucial for pharmacokinetic, biomedical, and drug monitoring therapy applications (Maliszewska et al., 2018) (Maliszewska et al., 2018).
Caratteristiche e vantaggi
- Stabile, a bassa perdita per applicazioni LC-MS
- Scalabile dalla colonna analitica alla preparatoria
- Molto stabile per garantire una eccellente riproducibilità da un ciclo all′altro e da un lotto all′altro
- Maggiore idrofobia per una migliore risoluzione degli analiti difficili
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?