Documenti fondamentali
56403AST
Supelco
apHera NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna per HPLC apHera NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L82
Nome Commerciale
apHera
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
apHera
Parametri
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
Le colonne amminiche apHera utilizzano una poliammina legata in modo covalente, appositamente ottimizzata per la separazione di monosaccaridi e oligosaccaridi. L′ordine di eluizione mono-, di-, tri-saccaride mostra un maggiore volume di eluizione con una maggiore concentrazione di acetonitrile e una completa stabilità per gli eluiti acidi e alcalini. La piccola e robusta perla di copolimero PVA fornisce la resistenza meccanica e chimica, oltre a un′elevata efficienza della colonna. Le colonne tradizionali per camion basate su silice non hanno una lunga durata, forse a causa dell′idrolisi delle particelle di silice a opera del gruppo amminico basico. Supelco utilizza un forte polimero compatibile alcalino che elimina questi problemi. Altre caratteristiche della colonna solo il tempo di ritenzione stabile e la lunga durata.
Caratteristiche delle colonne amminiche apHera
  • Elevata efficienza per l′analisi dei carboidrati
  • Ideali per condizioni basiche/rilevamento amfoterico
  • Elevata selettività da monosaccaridi a oligosaccaridi
  • Range del pH 2-13
  • Dimensioni dei pori di 300 angstrom
  • Ritenzione stabile e prevedibile
  • Lunga durata della colonna
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Marine de Person et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in
Khin Than Myint et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic