56429AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Precolonna per HPLC apHera™ NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L82
Nome Commerciale
apHera™
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
apHera™
Parametri
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
56429AST | 4061838545107 |