Key Documents
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep+ SPE Tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiali
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Composizione
Bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30 ×
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55506-U
Supel QuE
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE
Supel™ QuE Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Supelco
55234-U
Supel QuE
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supelco
55294-U
Supel QuE