54282-U
Supelclean™ Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Composizione
Bed wt., 420 mg
Confezionamento
pk of 30 ×
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Descrizione generale
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?