Documenti fondamentali
55294-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel
Composizione
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Applicazioni
Supel QuE is used as the unbuffered salt tube for the quick, easy, cheap, effective, rugged, safe (QuEChERS) extraction and analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in foods using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Note legali
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Supel™ QuE Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Supelco
55299-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55228-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55176-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55511-U
Supel QuE
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Protocolli
A QuEChERS approach was effectively used to extract PAHs from grilled hamburger meat; the SPB-608 GC column provided the selectivity necessary to resolve all but one isomeric set.
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis
Contenuto correlato
QuEChERS is a ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’ sample cleanup method used to prepare food and agricultural samples for pesticides analysis. QuEChERS is based on the Solid Phase Extraction (SPE) technique of sample preparation.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEapplication for HPLC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE