Documenti fondamentali
51080AST
Supelco
Astec® Diol (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Diol Stationary Phase Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Lungh. × D.I.:
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale:
320 m2/g
Dimensione particelle:
5 μm
Gruppo funzionale matrice:
diol phase
Dimensione pori:
110 Å pore diameter
Matrice:
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
Nome del prodotto
Astec® Diol LC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L20
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
80-400 bar pressure (1200-5800 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
320 m2/g
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
110 Å pore diameter
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)