58201C40
SUPELCOSIL™ LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Diol Bonded Phase HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L20
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
3.5% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?