Documenti fondamentali
50495521
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Usare Discovery® C18 per qualsiasi metodo che specifichi una colonna C18. L′eccezionale profilo dei picchi, la riproducibilità e la stabilità ne fanno la colonna di elezione per tutti i metodi C18, da quelli di routine a quelli più critici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellente riproducibilità
  • Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
  • Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
  • Separazione di peptidi e piccole proteine
  • L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Yuan-Qing Xia et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(12), 1831-1837 (2006-05-18)
A major challenge in selecting an appropriate stationary phase for diastereomeric separation is that it is difficult to predict which of the commercially available stationary phases could achieve the required liquid chromatographic (LC) separation. This work describes the selection and
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Satoru Sonoke et al.
Cancer research, 68(21), 8843-8851 (2008-11-01)
The pharmacokinetics and antitumor activity of pegylated small interfering RNA (siRNA)/cationic liposome complexes were studied after systemic administration to mice. We designed pegylated-lipid carriers for achieving increased plasma concentrations of RNA and hence improved accumulation of RNA in tumors by
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered