569220-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente riproducibilità
- Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
- Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
- Separazione di peptidi e piccole proteine
- L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Bilirubin
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
569220-U | 4061833507131 |