503207
Carbon Dioxide Trap
volume 250 cc, 1/8 in. fitting
Sinonimo/i:
CO2 TRAP 250CC, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Prodotti consigliati
Volume
250 cc
Raccordi
1/8 in. fitting
Descrizione generale
A moisture trap should be installed downstream from this unit to absorb the moisture that is produced.
Note: Exercise extreme caution when refilling the trap due to the caustic nature of the absorbent.
Dimensions:
- 100 cc Traps: 123/4 in. (32.4 cm) long x 13/4 in. (44 mm) diameter
- 250 cc Traps: 171/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)