Documenti fondamentali
501743
Supelco
Carbon Monoxide (7%), Carbon Dioxide (15%), Oxygen (4%), and Methane (4.5%).
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T237-14
Disponibilità
not available in Canada, EU
Concentrazione
In in nitrogen
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen > 4 % (w/w)
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)