Documenti fondamentali
48948
Supelco
EPA 524 Internal Standard Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 524.1,524.2
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EPA 524 Internal Standard Mix is a multi-component solution containing fluorobenzene and 1,2-dichlorobenzene-d4 as certified reference materials (CRMs).
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Applicazioni
EPA 524 Internal Standard Mix may be used as an internal standard to quantify benzene, toluene, ethyltoluene, and xylene (BTEX), methyl tert-butyl ether (MTBE), its degradation products, and other gasoline additives in tar-oil contaminated groundwater samples, and soil samples by gas chromatography (GC) based techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    Fluorobenzene
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fate of gasoline oxygenates in conventional and multilevel wells of a contaminated groundwater table in Dusseldorf, Germany
Rosell M, et al.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 24(11), 2785-2795 (2005)
Mònica Rosell et al.
Journal of chromatography. A, 1132(1-2), 28-38 (2006-08-15)
A new protocol for the simultaneous determination of methyl tert-butyl ether (MTBE); its main degradation products: tert-butyl alcohol (TBA) and tert-butyl formate (TBF); other gasoline additives, oxygenate dialkyl ethers: ethyl tert-butyl ether (ETBE), tert-amyl methyl ether (TAME) and diisopropyl ether