Documenti fondamentali
46323-U
Supelco
Aflatoxin B1 solution
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.27
Beilstein:
1269174
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Descrizione generale
Aflatoxin B1 (AFB1) is a carcinogenic compound that induces transversion of G to T at codon 249 of the p53 tumor suppressor gene. AFB1 is the most common in food and amongst the most potent genotoxic and carcinogenic aflatoxins. It is produced by both Aspergillus flavus and A. parasiticus.
Applicazioni
AFB1 solution was used as reference standard for the analysis of mycotoxins in paprika using LC-FD and LC-MS. AFB1 may be used as spiking standard solution to compare and determine AFB1 in corn and peanut samples using ultra-high-pressure liquid chromatography with UV detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhaohui Fu et al.
Journal of chromatography. A, 1209(1-2), 271-274 (2008-10-07)
A rapid and simple method using ultra-high-pressure liquid chromatography with UV detection for the determination of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in corn and peanuts has been developed. In this method, aflatoxins were extracted with a mixture of acetonitrile
F Aguilar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(18), 8586-8590 (1993-09-15)
Approximately half of hepatocellular carcinoma (HCC) from regions in the world with high contamination of food with the mycotoxin aflatoxin B1 (AFB1) contain a mutation in codon 249 of the p53 tumor suppressor gene. The mutation almost exclusively consists of
J Miguel Hernández Hierro et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(3), 751-756 (2008-01-22)
Aflatoxins are the only mycotoxins with legal limits for spices in the European Union. A further limit for ochratoxin A is expected to be adopted soon. Thus, rapid simultaneous methods for quantifying the five mycotoxins are sought. Liquid extraction, immunoaffinity
Ludmila V Roze et al.
Annual review of food science and technology, 4, 293-311 (2012-12-19)
Aflatoxins are among the principal mycotoxins that contaminate economically important food and feed crops. Aflatoxin B1 is the most potent naturally occurring carcinogen known and is also an immunosuppressant. Occurrence of aflatoxins in crops has vast economic and human health
D V Neeff et al.
Poultry science, 92(1), 131-137 (2012-12-18)
The aim of this study was to determine the binding capacity of a hydrated sodium calcium aluminosilicate (HSCAS) for aflatoxin B(1) (AFB(1)), and the efficacy of the HSCAS to reduce the concentrations of residual AFB(1) and its metabolites in the