ERMAC058
Aflatoxin B2 solution
3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
3.80 μg/g in acetonitrile
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
Risultati analitici
ERMAC058
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)