442334
2-Bromoethanol
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethylene bromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Tensione di vapore
2.4 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?