Documenti fondamentali
442311
Supelco
2,4-Diaminotoluene
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methyl-m-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluenediamine, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Beilstein:
2205839
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
283-285 °C (lit.)
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Diaminotoluene is a primary aromatic amine (PAA) that is used in industrial and agricultural applications. It is employed as an intermediate in the manufacture of toluene diisocyanate and polyurethane foam, elastomers and coatings.
2,4-Diaminotoluene is an organic compound, which is used for the production of industrial dyes.
Applicazioni
2,4-Diaminotoluene may be used as a reference standard in the determination of 2,4-diaminotoluene in biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
2,4-Diaminotoluene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in food packing materials, textile samples and hair dyes by various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
The analysis of arylamines and phenols in oxidation-type hair dyes by paper chromatography
Smyth RB and McKeown GG
Journal of Chromatography A, 16(1), 454-459 (1964)
Determination of primary aromatic amines in water food simulant using solid-phase analytical derivatization followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry
Brede C, et al.
Journal of Chromatography A, 983(1-2), 35-42 (2003)
High-performance liquid chromatography of 2, 6-and 2, 4-diaminotoluene, and its application to the determination of 2, 4-diaminotoluene in urine and plasma.
Unger DP and Friedman AM
Journal of Chromatography A, 174(2), 379-384 (1979)
Determination of hemoglobin adduct levels of the carcinogen 2, 4-diaminotoluene using gas chromatography-electron impact positive-ion mass spectrometry
Wilson PM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 667(1), 166-172 (1995)
LC-MS/MS method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysis.
Sutthivaiyakit P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 381(1), 268-276 (2005)
Protocolli
GC Analysis of Anilines on Equity®-5