40079
Phenanthrene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis