29665-U
MSQ™ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Descrizione
Caps with little to no background contamination
MSQ
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore setto
1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)