Documenti fondamentali
29627-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
10F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
23 ga
Descrizione
color (dark orange)
Caratteristiche
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002987
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Volume
10 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)