Documenti fondamentali
26891-U
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23-26 ga
Descrizione
color (dark orange)
Caratteristiche
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas tight
Confezionamento
pkg of 1 × 6 ea (26891-U)
Produttore/marchio commerciale
SGE
Lungh. ago
42 mm
Volume
10 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)