24421
SGE Syringes for Other Autosamplers
volume 10 μL, 10R-VA8X, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.5 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 10R-VA8X-2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002924
Lungh. × D.E. ago
53 mm × 0.5 mm
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Varian 8035, 8100, and 8200 GC Autosamplers
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)