Documenti fondamentali
29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
23s-26s ga
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 1
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203362
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)