28412-U
10 mm/10 mm Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Descrizione
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10mm stem O.D.
Confezionamento
pk of 3
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
PloS one, 6(4), e19158-e19158 (2011-05-12)
Elevation of extracellular Ca(2+) concentration induces intracellular Ca(2+) signaling in parathyroid cells. The response is due to stimulation of the phospholipase C/Ca(2+) pathways, but the direct mechanism responsible for the rise of intracellular Ca(2+) concentration has remained elusive. Here, we