Documenti fondamentali
57161-U
Supelco
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
Remote In-Line Design
Sinonimo/i:
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)