Documenti fondamentali
28157-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 110 V AC, units charged: 1
Sinonimo/i:
110V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Qualità
CE approved.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)