27359
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Prodotti consigliati
Materiali
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
Diametro
8 mm
Dimens. apertura
3.2 mm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)