Documenti fondamentali
27190-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
barrier (silicone bonded to aluminum)
Descrizione
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diam. × spessore
22 mm × 0.100 in.
Compatibilità
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)