Documenti fondamentali
Z743497
Aluminum heating/cooling block
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Caratteristiche
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-3030
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)