23446-U
ORBO™-93 Sorbent Tube
ORBO tube I.D. × L 6 mm × 95 mm, Bed A 180 mg, Bed B 90 mg, 60/80 mesh, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
Carboxen® 1000
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ORBO™
Livello qualitativo
Composizione
Bed A, 180 mg
Bed B, 90 mg
Confezionamento
pkg of 25 ea
tecniche
active air sampling: suitable
D.I. × lungh. fiale ORBO
6 mm × 95 mm
Dimensione particelle
60/80 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)