23124-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Cartuccia LpDNPH S10
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cartuccia LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il design della cartuccia S10 la rende di facile uso sul campo e in laboratorio. Sono disponibili adattatori riutilizzabili per connettere la cartuccia alla pompa campionatrice. Il serbatoio incorporato evita la necessità di attaccare una siringa per l′estrazione/eluizione del campione.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
23124-U | 4061838783110 |