Documenti fondamentali
21019-U
Supelco
Lapel Clips
pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pkg of 6 ea
Livello qualitativo
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
LpDNPH cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)