20332
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak Q, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Confezionamento
bottle of 75 cc
Parametri
250 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~550 m2/g
Matrice
Porapak Q
Dimensione particelle
100-120 mesh
Densità
~0.34 g/mL
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)