20324
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak N, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 75 cc
Parametri
190 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
Porapak N
Dimensione particelle
50-80 mesh
Densità
~0.41 g/mL (free fall density)
Categorie correlate
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)