20308
Purge/Trap I Vocarb® 4000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Sinonimo/i:
Vocarb® 4000 Purge Trap
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 601
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Supelco Vocarb® 4000
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.