Documenti fondamentali
MT51350092
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350092
Volume
250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5