19154-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
Sinonimo/i:
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip needle
stainless steel needle
Misura ago
22 ga
Descrizione
cone tip, side port
Caratteristiche
removable needle cone tip (side port)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7784-02
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 205μL-10mL syringe
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)