Documenti fondamentali
19146-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip, side port stainless steel
Misura ago
22s ga
Caratteristiche
removable needle cone tip (side port)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7784-05
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilità
for use with 2.5μL-100μL syringe
Descrizione generale
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)