18514
Kieselguhr
calcined, purified
Sinonimo/i:
Infusorial earth
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Qualità
calcined, purified
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤1% HCl solubles
Perdita
≤1% loss on ignition
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤500 mg/kg
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Estimation of total fats.
- As a catalyst in the synthesis of ketones and aldehydes via oxidation of corresponding oximes with manganese dioxide.
- Green synthesis of β-nitroalkenes via Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds, by a grinding method in the absence of solvent and catalyst.
- Preparation of KMnO4-kieselguhr reagent for use in the oxidation of primary alcohols to aldehydes with shorter reaction time.
Clean, reusable and low cost heterogeneous catalyst for amide synthesis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?