Key Documents
1.08117
SAFC
Farina fossile (diatomite)
purified and calcined, EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Diatomite (farina fossile), Diatomite, Terra di diatomee
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
Numero indice EU:
272-489-0
agenzia
NF
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Solubilità
0.0037 g/L
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
La terra silicea (Kielseghur) purificata e calcinata Emprove® Essential è usata prevalentemente in applicazioni farmaceutiche severamente regolamentate che prevedono una somministrazione orale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1