Key Documents
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H10O4
Peso molecolare:
191.11
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Purezza isotopica
≥99.0% 13C
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
137-143 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)