S5951
SW02
Sinonimo/i:
4-(4-Bromophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrimidinebutanoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(C)N(CCCC(=O)OC)C(=O)NC1c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C19H23BrN2O5/c1-4-27-18(24)16-12(2)22(11-5-6-15(23)26-3)19(25)21-17(16)13-7-9-14(20)10-8-13/h7-10,17H,4-6,11H2,1-3H3,(H,21,25)
YFZRMRYVWWUQME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3