ZRT1335
Anti-HHV-8 LNA-1 Antibody, clone LN53 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
HHV-8/KSHV Orf73 LANA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA-1, HHV-8/KSHV Orf73 latency-associated nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LN53, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 119 kDa
observed mol wt ~80-105 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 25
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... ORF73(4961527)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Body Cavity Based Lymphoma-1 (BCBL-1) cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HHV-8 LNA-1 in Body Cavity Based Lymphoma-1 (BCBL-1) cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in BCBL1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in Human Kaposi′s sarcoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)