1.00246
Platinum Cobalt Color Standard Solution (HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
Sinonimo/i:
Hazen Color Standard Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Stable solution with a minimum shelf life of 3 years
- Accompanied by a detailed certificate of analysis (CoA)
- Compliant to DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271, and APHA 2120 B
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Method: Spectrophotometric, ADMI weighted ordinate method for colored water and wastewater
Photometric determination using the indophenol blue method after extraction with calcium chloride solution