PTCO500
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
stock solution, ASTM D 1209 (ASTM colour 500)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ASTM® D 1209
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Certified under ISO 9001 Quality management system
- Absorbance values within the ASTM D1209-05 (2011) range
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards
- Provided in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)