ZRB2179
Anti-BTG2 Antibody, clone 1G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Protein BTG2;BTG family member 2;NGF-inducible anti-proliferative protein PC3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G17, recombinant monoclonal
Descrizione
1G17 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 17.42 kDa
observed mol wt ~18 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BTG2(7832)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human Cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BTG2 in Human Cerebellum tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected BTG2 in Human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected BTG2 in human cerebellum tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound BTG2 with a KD of 5.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)