Documenti fondamentali
Z740086
Puntali per pipette BRAND®
volume 0.5-5 mL, bulk, XXL
Sinonimo/i:
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile; autoclaved
Caratteristiche
bulk, XXL
Confezionamento
pack of 1000 ea (5 bags, 200 each)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 702600
Volume massimo
5 mL
Volume
0.5-5 mL
Descrizione generale
I puntali per pipette e i puntali con filtro BRAND assicurano una qualità affidabile per analisi precise e complesse. Le materie prime sono prive di DiHEMDA e oleamide. I puntali sono prodotti da BRAND in condizioni monitorate di camera bianca e sono confezionati automaticamente. Non vengono utilizzati agenti distaccanti o coadiuvanti di sformatura. BRAND offre puntali per pipette per volumi da 0,1 μL a 10 mL e puntali con filtro per volumi da 0,1 μL a 1250 μL. Sono testati per l'uso con pipette BRAND e numerose pipette di altri produttori. Per maggiori informazioni, consultare la Guida alla scelta dei prodotti.
Applicazioni
Pipettaggio
Caratteristiche e vantaggi
  • QUALITÀ CERTIFICATA LIFE SCIENCE: materie prime vergini, produzione in condizioni di camera controllata, controlli intensivi durante il processo, ispezioni visive, gestione dei lotti, ispezione finale del prodotto, comprovata funzionalità
  • Ideali per l'uso con la micropipetta Transferpette® e molte altre pipette.
  • Sistema di puntali per ogni esigenza.
  • I puntali per pipette e i puntali con filtro BRAND così come le corrispondenti scatole per puntali sono sterilizzabili in autoclave a 121 °C (2 bar) conformemente alla norma DIN EN 285.
Altre note
Vedi tutti i Puntali per pipette
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG