Documenti fondamentali
P2924
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 5 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
Finnpipette Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 500 ea (Bag)
Produttore/marchio commerciale
Finn 9402030
Lunghezza
14.7 cm
Volume massimo
5 mL
Intervallo di volume
1-5 mL
Volume
5 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color coding only applies to rack and refill packaging
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)