Z740090
Puntali per pipette BRAND®
volume 1-10 mL, TipBox
Sinonimo/i:
1-10mL, micropipette tips, pipette tips, tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile; autoclaved
Caratteristiche
TipBox
Confezionamento
pack of 18 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 702608
Volume massimo
10 μL
Volume
1-10 mL
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)